Learn More
Bochem™ Cuillères en acier inox 18/10
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
135 mm
180 mm
195 mm
280 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de produit | Cuillère |
| Matériau de la poignée | Acier inoxydable (18/10) |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Longueur (métrique) | 280 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction