Learn More
Bochem™ Trépieds en acier inox 18/10
Code produit. 10037880
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
100 mm
120 mm
140 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10037880
Marque: Bochem™ 5201
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 210 mm
Diamètre (métrique) externe 120 mm
Type de produit Trépieds
Quantité 1 Paquets