Learn More
Bochem™ Trépieds en acier inox 18/10
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
100 mm
120 mm
140 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Longueur (métrique) | 180 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 100 mm |
| Type de produit | Trépieds |
| Quantité | 1 Paquets |