Learn More
18-crown-6, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10246000 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10246000 5 g Flacon en verre 5g
10226050 25 g Flacon en verre 25g
10134250 100 g Flacon en verre 100g
11381110 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10246000 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 181560050
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 17455-13-9 | C12H24O6 | 264.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17455-13-9
Formule moléculaire C12H24O6
Poids moléculaire (g/mol) 264.32
Numéro MDL MFCD00005113
Clé InChI XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 18-crown-6, 18-crown-6 ether, ethylene oxide cyclic hexamer, 18-crown-6-ether, unii-63j177nc5b, ccris 3587, 18-crown 6-ether, 1,4,7,10,13,16-hexanoxacyclooctadecane, 18-crown-6/1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane
CID PubChem 28557
ChEBI CHEBI:32397
Nom IUPAC 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadécane
SMILES C1COCCOCCOCCOCCOCCO1
Specifications
Nom chimique ou matériau 18-Crown-6
Point de fusion 36.0°C to 40.0°C
Couleur Incolore ou blanc
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Fieser 04,142; 05,152; 06,133; 07,76; 08,1280; 09,126; 12,403; 15,76; 17,290
Merck Index 14,2602
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons,benzene,chloroform,methanol and trichlorotrifluoroethane
Poids de la formule 264.32
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux, masse cristalline ou liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 18-Crown-6
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.