Learn More
18-crown-6, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443594
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443594 10 g 10g
11453594 50 g 50g
11463594 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443594 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11249.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.42€
    48.65€ / 10g
    Économisez 10.77€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 17455-13-9 | C12H24O6 | 264.32 g/mol
18-Crown-6 is used as an efficient phase transfer catalyst and as a complexing agent with a variety of small cation. It is involved in the synthesis of diaryl ethers, diaryl thioethers, and diarylamines mediated by potassium fluoride-alumina and 18-crown-6. It facilitates the solubility of potassium permanganate in benzene, which is used for oxidizing the organic compounds. It is used to accelerate various substitution reactions as well as enhances the power of nucleophiles such as potassium acetate. It is utilized in the alkylation reactions in the presence of potassium carbonate, N-alkylation of glutarimide and succinimide with dimethylcarbonate. The complex formed by its reaction with potassium cyanide acts as a catalyst in the cyanosilylation of aldehydes, ketones and quinines with trimethylsilyl cyanide (TMSCN).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 18-couronne-6 est utilisé comme catalyseur de transfert de phase efficace et comme agent complexant avec une variété de petits cations. Il est impliqué dans la synthèse des éthers diarylés, des thioéthers diarylés et des diarylamines médiées par le fluorure de potassium sur l’oxyde d’aluminium et le composé 18-couronne-6. Il facilite la solubilité du permanganate de potassium dans le benzène, qui est utilisé pour l’oxydation des composés organiques. Il est utilisé pour accélérer diverses réactions de substitution, ainsi que pour augmenter la puissance des nucléophiles tels que l’acétate de potassium. Il est utilisé dans les réactions d’alkylation en présence de carbonate de potassium, de N-alkylation de glutarimide et de succinimide avec le diméthylcarbonate. Le complexe formé par sa réaction avec le cyanure de potassium agit comme catalyseur dans la cyanosilylation des aldéhydes, des cétones et des quinines avec le cyanure de triméthylsilyle (TMSCN).
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17455-13-9
Formule moléculaire C12H24O6
Poids moléculaire (g/mol) 264.32
Numéro MDL MFCD00005113
Clé InChI XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 18-crown-6, 18-crown-6 ether, ethylene oxide cyclic hexamer, 18-crown-6-ether, unii-63j177nc5b, ccris 3587, 18-crown 6-ether, 1,4,7,10,13,16-hexanoxacyclooctadecane, 18-crown-6/1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane
CID PubChem 28557
ChEBI CHEBI:32397
Nom IUPAC 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadécane
SMILES C1COCCOCCOCCOCCOCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 18-Crown-6
Point de fusion 37°C to 41°C
Densité 1.175
Point d’ébullition 116°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair 109°C (228°F)
Odeur Odorless
Quantité 10 g
Beilstein 1619616
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,2602
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 264.32
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 18-Crown-6
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane