Learn More
Hamilton™ Aiguille à embase Kel-F, calibre 18, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 5 ou AS, 6 / boîte
Code produit. 11513284
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
18 g
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 11513284
Marque: Hamilton™ 775209
Les aiguilles à embase Kel-F (KF) peuvent être utilisées avec les seringues et les connecteurs à embout Luer (LT) et à Luer-Lock en PTFE (TLL). La longueur standard de l’aiguille est de 2 po. / 51 mm. Les aiguilles Kel-F (KF) sont vendues en boîtes de six. Disponibles avec longueurs et types de pointe personnalisés. Ces aiguilles sont disponibles du calibre 10 à 31.
Fiche technique
  • Jauge – Jauge 18
  • Type de pointe – 5 ou AS
  • Longueur de l’aiguille – 0,75 inch (19,1 mm)
  • Autoclavable – Oui
  • Stérilisable au gaz – Oui
  • Quantité de ventes – Six aiguilles par boîte
  • Moyeu – Kel-F
Spécification
Calibre d’aiguille 18 g
Type de produit Aiguille à connecteur Kel-F