Learn More
Thermo Scientific™ Flacons & bouchons de 18 mm pour analyse d’espace de tête
Code produit. 11911533
Click to view available options
Couleur:
Argent
Argent, Bleu
Argent, Rouge
Bleu
Bleu, Argent
Bleu, Gris, Argent
Transparent
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Bouchon à vis (magnétique) avec septum
Bouchon à vis (magnétique, avec opercule)
Bouchon à vis (magnétique, avec opercule) avec septum
Septum uniquement
Matériau:
Acier
Chlorobutyle, PTFE, Acier
PTFE, Silicone
PTFE, Silicone, Acier
Silicone, PTFE, Acier
Verre
Type:
Bouchon à vis magnétique
Flacon à espace de tête à bouchon vissé de 18 mm
Septum pour bouchon
Conditionnement:
125 PCS
125 pièces
Code produit. 11911533
Marque: Thermo Scientific™ C402018
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les flacons sont disponibles en volumes utilisables de 10 ml et 20 ml avec des bouchons à vis qui ne nécessitent aucun outil pour leur fermeture.
Contrairement aux flacons à bouchon à sertir, les flacons à bouchon à vis de 18 mm pour analyse d’espace de tête Thermo Scientific™ National ne nécessitent aucun outil pour leur fermeture. Fabriqués en verre de qualité supérieure (Type 1, Classe A), ils sont disponibles avec un fond rond dans des tailles de volumes utilisables de 10 ml ou 20 ml. Les flacons de 18 mm sont dotés de bouchons à vis magnétiques qui permettent le ramassage magnétique dans les échantillonneurs automatiques dotés de cette capacité. Un filetage à plusieurs tours permet une bonne étanchéité dans les cycles de chauffage extrême. Les septa sont en silicone / PTFE bleu.
Choisissez des matériaux de septum pour répondre à vos besoins.
  • Les bouchons en butyle gris sont un septum économique pour des applications à basse température (125°C) ou à basse pression.
  • Les septa en PTFE gris / caoutchouc rouge constituent un choix économique lorsqu’une barrière en PTFE est souhaitée.
  • Septa PurePack en PTFE / silicone blanc pour l’analyse générale des composés volatils.
  • Les septa en PTFE gris / butyle noir moulé offrent une fermeture hermétique plus sûre contre la perte de gaz fixes.
  • Le septum en PTFE / silicone bleu haute pureté réduit le bruit de fond des substances extractibles ou le dégazage des contaminants volatils.
  • Le septum en caoutchouc noir est un choix économique pour les applications où des niveaux réduits de pénétration de vapeur sont souhaités.
Kits pratiques non-assemblés
Les kits pratiques non assemblés de flacons pour analyse d’espace de tête National et Chromacol permettent de gagner du temps pendant la préparation des échantillons et comprennent des quantités équivalentes de flacons et de joints en aluminium argenté avec septa pré-installés pour plus de commodité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon à bouchon à vis pour analyse d’espace de tête de 18mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 18 mm
Diamètre (métrique) interne 22,5 mm
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 22,5 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 21 ml
Type de base Fond rond
Volume (métrique) total 12 ml
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 46 mm
Quantité 125
Type Flacon à espace de tête à bouchon vissé de 18 mm
Taille du bouchon 18 mm
Marking Spot Non
Volume (Metric) Usable 10 ml