Learn More
Thermo Scientific™ Flacons & bouchons de 18 mm pour analyse d’espace de tête
Description
Contrairement aux flacons à bouchon à sertir, les flacons à bouchon à vis de 18 mm pour analyse d’espace de tête Thermo Scientific™ National ne nécessitent aucun outil pour leur fermeture. Fabriqués en verre de qualité supérieure (Type 1, Classe A), ils sont disponibles avec un fond rond dans des tailles de volumes utilisables de 10 ml ou 20 ml. Les flacons de 18 mm sont dotés de bouchons à vis magnétiques qui permettent le ramassage magnétique dans les échantillonneurs automatiques dotés de cette capacité. Un filetage à plusieurs tours permet une bonne étanchéité dans les cycles de chauffage extrême. Les septa sont en silicone / PTFE bleu.
Choisissez des matériaux de septum pour répondre à vos besoins.
- Les bouchons en butyle gris sont un septum économique pour des applications à basse température (125°C) ou à basse pression.
- Les septa en PTFE gris / caoutchouc rouge constituent un choix économique lorsqu’une barrière en PTFE est souhaitée.
- Septa en PTFE / silicone blanc pour analyse des composés volatils généraux.
- Les septa en PTFE gris / butyle noir moulé offrent une étanchéité positive plus importante contre la perte de gaz fixes.
- Le septum en PTFE / silicone de haute pureté bleu réduit le fond dû aux substance extractibles ou au dégazage des contaminants volatils.
- Le septum en caoutchouc noir est un choix économique pour les applications où des niveaux réduits de pénétration par vapeur sont souhaités.
Kits pratiques non-assemblés
Les kits pratiques pour espace de tête non assemblés Chromacol et National permettent de gagner du temps pendant la préparation des échantillons et comprennent des quantités équivalentes de flacons et de joints en aluminium argenté avec septa préinstallés pour plus de commodité.
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Argent |
| Description | Bouchon à vis magnétique de 18 mm, orifice de 8 mm |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 18 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 18 mm |
| Couleur | Argent, Bleu |
| Matériau | Silicone, PTFE, Acier |
| Septum | Silicone bleu / PTFE naturel 18mm |
| Nb par paquet | 125 |
| Matériau du bouchon | Acier |
| Type de bouchon | Bouchon à vis (magnétique) avec septum |
| Afficher plus |