Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 18 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 18-400
Code produit. 12910961 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu transparent, Blanc, Noir
Gris, Rouge, Noir
Rouge, blanc, Noir
Matériau (doublure):
PTFE/butyle
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
2 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 12910961
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
  • 18 mm
  • Joint combiné
  • PP
  • Bouchon à vis
  • Noir
  • Bouchons fermés
  • Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau (doublure) PTFE/butyle
Couleur Gris, Rouge, Noir
Diamètre (métrique) externe 18 mm
Matériau PP
À utiliser avec (application) Stockage
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 2 mm
Type Bouchon à vis