Learn More
19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10),9(11)-tétraén-20-yne-3,17-diol (9,11-didéhydroéthynylestradiol), Mikromol™
Description
19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10),9(11)-tétraén-20-yne-3,17-diol (9,11-didéhydroéthynylestradiol)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 9,11-Didehydroethinylestradiol |
| CAS | 1231-96-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | 9,11-Didehydroethinylestradiol |
| Conditions d’expédition | Ice pack (-20°C) |
| Formule moléculaire | C20 H22 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10),9(11)-tetraen-20-yne-3,17-diol, Ethinylestradiol Imp. B (EP), 9,11-Didehydroethinylestradiol, Ethinyl Estradiol Related Compound B, Ethinylestradiol Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H22O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7-8,12,17-18,21-22H,4,6,9-11H2,2H3/t17-,18+,19+,20+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC=C3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Nom IUPAC | (8S,13S,14S,17R)-17-éthynyl-13-méthyl-7,8,12,14,15,16-HCexhydro-6H-cyclopenta[a]phénanthrène-3,17-diol |
| Afficher plus |