Learn More
19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trién-20-yne-3,6alpha,17-triol (6alpha-Hydroxyéthynylestradiol), Mikromol™
Description
19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trién-20-yne-3,6alpha,17-triol (6alpha-Hydroxyéthynylestradiol)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6alpha,17-triol (6alpha-Hydroxyethinylestradiol) |
| CAS | 27521-34-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6alpha,17-triol (6alpha-Hydroxyethinylestradiol) |
| Conditions d’expédition | Ice pack (-20°C) |
| Formule moléculaire | C20H24O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Ethinylestradiol Imp. E (EP), 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6alpha,17-triol, 6alpha-Hydroxyethinylestradiol, Ethinylestradiol Impurity E |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@H](O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 312.4 |
| Quantité | 25 mg |