Learn More
Agilent BioTek 192 Tube Wash Manifold for 384-well Microplates
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Distributeur de rondelles 406 FX
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Washes 384-well plates two times faster than standard 96 tube manifold included with 406 FX Washer Dispenser
Spécification
Spécification
| Type | Collecteur |
| À utiliser avec (équipement) | Distributeur de rondelles 406 FX |