Learn More
Empagliflozin, MedChemExpress
Code produit. 16431519
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Code produit. 16431519
Marque: Medchem Express HY15409
MedChemExpress Empagliflozin (BI 107730 is a selective sodium glucose cotransporter-2 (SGLT-2) inhibitor with an IC50 of 3.1 nM for human SGLT-2.
Empagliflozin (BI 107730 is a selective sodium glucose cotransporter-2 (SGLT-2) inhibitor with an IC50 of 3.1 nM for human SGLT-2.
Spécification
Nom chimique ou matériau Empagliflozin
CAS 864070-44-0
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H27ClO7
Quantité 1 g
Synonyme BI 10773
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (110.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.11 mg/mL (0.24 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES ClC(C=CC([C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)=C2)=C2CC(C=C3)=CC=C3O[C@H]4CCOC4
Poids moléculaire (g/mol) 450.91
Poids de la formule 450.91
Pourcentage de pureté 98.74%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.