Learn More
1H-1,2,4-Triazole, Mikromol™
Code produit 30460066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460066 4 x 25 mg 100mg
18083370 100 mg 100mg
18002820 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30460066 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0235.0300254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1H-1,2,4-Triazole, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1 H-1,2,4-Triazole
CAS 288-88-0
Noms d’analytes ou de composants 1 H-1,2,4-Triazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C2 H3 N3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1H-1,2,4-Triazol
Formule InChI InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES c1nc[nH]n1
Nom IUPAC 1H-1,2,4-triazole
Poids moléculaire (g/mol) 69.07
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 69,0327 g/mol