Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluorodécyldiméthylchlorosilane, technologie. 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 11359245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11359245 25 g 25g
11339245 1 g 1g
11349245 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11359245 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16582.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74612-30-9
Formule moléculaire C12H10ClF17Si
Poids moléculaire (g/mol) 540.72
Numéro MDL MFCD00042343
Clé InChI JHCJWHBMXWOYDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyldimethylchlorosilane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl dimethylchlorosilane, 2-heptadecafluorooctyl ethylchlorodimethylsilane, chloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl dimethylsilane, chloro-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl-dimethylsilane, chlorodimethyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-heptadecafluorodecylsilane, silane,chloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl dimethyl
CID PubChem 144665
Nom IUPAC chloro-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadécafluorodécyl)-diméthylsilane
SMILES C[Si](C)(CCC(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)Cl
Spécification
Point d’ébullition 197°C to 198°C
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyldimethylchlorosilane
Quantité 25 g
Numéro UN UN2987
Beilstein 4584072
Poids de la formule 540.73
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Indice de réfraction 1.3415
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.654