Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorodécyltriéthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11349255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349255 25 g 25g
11329255 1 g 1g
11339255 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11349255 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16585.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 1H,1H,2H,2H-perfluorodécyltriéthoxysilane est utilisé pour lier des films de poly(tétrafluoroéthylène) aux plaquettes de silicone. Il est également utilisé dans les revêtements anti-reflets, anti-adhésifs et anti-salissures du sol.
Solubilité
Miscible avec l’éthanol et le tétrahydrofurane.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101947-16-4
Formule moléculaire C16H19F17O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 610.38
Numéro MDL MFCD00042334
Clé InChI MLXDKRSDUJLNAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltriethoxysilane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl silane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl triethoxysilane, perfluorooctylethyl triethoxysilane, r-3-hydroxy-1-benyzl-pyrrolidine, triethoxy-1h,1h,2h,2h-perfluorodecylsilane, triethoxy-1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecylsilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorodec-1-yl tris ethoxy silan, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltriethoxysilane 1g
CID PubChem 145374
Nom IUPAC triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)silane
SMILES CCO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OCC)OCC
Specifications
Point d’ébullition 103°C to 106°C (3mmHg)
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltriethoxysilane
Quantité 25 g
Formule linéaire CF3(CF2)7(CH2)2Si(OCH2CH3)3
Numéro UN UN1760
Point d’éclair 100°C (212°F)
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol and tetrahydrofuran.
Poids de la formule 610.38
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.342
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.41