Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonate de sodium 50 μg/mL dans un mélange méthanol/eau, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30316842
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30316842 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316842 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA15987126MW50
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid sodium
CAS 27619-94-9
Noms d’analytes ou de composants 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid sodium
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C8 H4 F13 O3 S . Na
Concentration 50 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 6:2 FTS, H4PFOS, 1-Octanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-, sodium salt (1:1), 1-Octanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-, sodium salt (8CI,9CI), 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonate, sodium salt, 6:2 FTS sodium salt
Formule InChI InChI=1S/C8H5F13O3S.Na/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21;/h1-2H2,(H,22,23,24);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nom IUPAC sodium ;3,3,4,4,5,5,6,6,7,8,8,8-tridécafluorooctane-1-sulfonate
Solvent or Matrix Methanol/Water
Poids moléculaire (g/mol) 450.15
Quantité 1 mL
Poids de la formule 449.9571 g/mol