Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldiméthylchlorosilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389275
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11389275 5 g 5g
11399275 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11389275 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16604.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 102488-47-1 | C10H10ClF13Si | 440.70 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102488-47-1
Formule moléculaire C10H10ClF13Si
Poids moléculaire (g/mol) 440.70
Numéro MDL MFCD00042359
Clé InChI AKYGPHVLITVSJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl dimethylchlorosilane, 2-tridecafluorohexyl ethyldimethylchlorosilane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-dimethylchlorosilane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyldimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-n-octyl silane, silane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl
CID PubChem 145382
Nom IUPAC chloro-diméthyl-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl)silane
SMILES C[Si](C)(Cl)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Point d’ébullition 189°C to 191°C
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Quantité 5 g
Numéro UN UN2986
Beilstein 7040835
Point d’éclair 52°C (125°F)
Poids de la formule 440.71
Pourcentage de pureté 95%
Indice de réfraction 1.3453
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.461
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane