Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldiméthylchlorosilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399275 25 g 25g
11389275 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399275 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16604.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 102488-47-1 | C10H10ClF13Si | 440.70 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102488-47-1
Formule moléculaire C10H10ClF13Si
Poids moléculaire (g/mol) 440.70
Numéro MDL MFCD00042359
Clé InChI AKYGPHVLITVSJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl dimethylchlorosilane, 2-tridecafluorohexyl ethyldimethylchlorosilane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-dimethylchlorosilane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyldimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-n-octyl silane, silane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl
CID PubChem 145382
Nom IUPAC chlorodimethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
SMILES C[Si](C)(Cl)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Point d’ébullition 189°C to 191°C
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Quantité 25 g
Point d’éclair 52°C (125°F)
Indice de réfraction 1.3453
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.461
Numéro UN UN2986
Beilstein 7040835
Poids de la formule 440.71
Pourcentage de pureté 95%