Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldiméthylchlorosilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435300
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11435300 2 g 2g
11445300 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11435300 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044543.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 102488-47-1 | C10H10ClF13Si | 440.70 g/mol
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane, can be used to produce dimethyl-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-octyl)-silanol. This reaction will need reagent H2O, (NH4)2CO3, NaCl and solvent diethyl ether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102488-47-1
Formule moléculaire C10H10ClF13Si
Poids moléculaire (g/mol) 440.70
Numéro MDL MFCD00042359
Clé InChI AKYGPHVLITVSJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl dimethylchlorosilane, 2-tridecafluorohexyl ethyldimethylchlorosilane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-dimethylchlorosilane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyldimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-n-octyl silane, silane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl
CID PubChem 145382
Nom IUPAC chlorodimethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
SMILES C[Si](C)(Cl)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Point d’ébullition 189°C to 191°C
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 2 g
Numéro UN UN2986
Beilstein 7040835
Point d’éclair 52°C (180°F)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 440.71
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.3453
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.461 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane