Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylméthyldichlorosilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11319285 25 g 25g
11309285 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319285 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16605.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 73609-36-6 | C9H7Cl2F13Si | 461.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73609-36-6
Formule moléculaire C9H7Cl2F13Si
Poids moléculaire (g/mol) 461.12
Numéro MDL MFCD00042360
Clé InChI VBDMVWQNRXVEGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl methyldichlorosilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctylmethyldichlorosilane, dichloro methyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, dichloromethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl methyldichlorosilane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-methyldichlorosilane, dichloro-methyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, bis chloranyl-methyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecakis fluoranyl octyl silane, silane, dichloromethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, 2-tridecafluorohexyl ethyldichloro methyl silane
CID PubChem 123573
Nom IUPAC dichloro(methyl)(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
SMILES C[Si](Cl)(Cl)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Point d’ébullition 189°C to 190°C
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane
Quantité 25 g
Point d’éclair 51°C (123°F)
Indice de réfraction 1.35
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.55
Numéro UN UN2920
Beilstein 6153667
Poids de la formule 461.13
Pourcentage de pureté 97%