Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11329285 10 g 10g
11339285 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11329285 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16606.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.32€
    97.65€ / 10g
    Économisez 20.67€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 78560-45-9 | C8H4Cl3F13Si | 481.534 g/mol
Le 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane est utilisé pour la silanisation des plaquettes de silicium. Monocouches autoassemblées traitées avec, agit comme couche anti-adhésive et dégageant les poly(diméthyl siloxanes) durcis. Il est également utilisé pour fabriquer des modèles de surface chimique de monocouches auto-assemblées.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1H,1H,2H,2H-perfluorooctyltrichlorosilane est utilisé dans la silanisation des plaquettes de silicone. Monocouches auto-assemblées traitées avec, agit comme couche anti-adhésive et dégageant les poly(diméthyl siloxanes) durcis. Il est également utilisé pour fabriquer des modèles de surface chimique de monocouches auto-assemblées.
Solubilité
Miscible avec le tétrahydrofurane, le tétrhydropyrane, le toluène et d’autres solvants organiques.
Remarques
Incompatible avec l’eau, les agents oxydants forts, les alcools, les acides et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78560-45-9
Formule moléculaire C8H4Cl3F13Si
Poids moléculaire (g/mol) 481.534
Numéro MDL MFCD00042363
Clé InChI PISDRBMXQBSCIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyltrichlorosilane, silane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl trichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl silane, 2-tridecafluorohexyl ethyltrichlorosilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl trichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluoro-n-octyl silane, trichloro 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-n-octyl silane
CID PubChem 123578
Nom IUPAC trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8 -tridécafluorooctyl)silane
SMILES C(C[Si](Cl)(Cl)Cl)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Point d’ébullition 192°C
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Quantité 10 g
Point d’éclair 87°C (189°F)
Indice de réfraction 1.352
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.638
Numéro UN UN2987
Beilstein 6154526
Informations sur la solubilité Miscible with tetrahydrofuran,tetrhydropyran,toluene and other organic solvents.
Poids de la formule 481.55
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecaflu orooctyl)silane