Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriéthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane is used as an active component of fluorine modified ORMOCER (organically modified ceramics) coating materials. It is a fluorine based polymer having low surface free energy, enhances its anti-adhesive behavior of polar and non-polar substances. Its wetting property acts in repelling aqueous electrolyte solution away from metallic substrates, thereby giving protection to metal substrate from corrosion. It is utilized in the surface modification of glass nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le1H,1H,2H,2H-perfluorooctyltriéthoxysilane est utilisé comme composant actif des matériaux ORMOCER, sous forme de revêtement, (céramique organiquement modifiée) modifiés en présence de fluor. Il s’agit d’un polymère à base de fluorure ayant une faible tension superficielle, ce qui renforce son potentiel anti-adhésif pour les substances polaires et apolaires. Sa propriété de mouillage agit en repoussant la solution électrolytique aqueuse des substrats métalliques, protégeant ainsi le substrat métallique de la corrosion. Il est utilisé dans la modification de surface des nanoparticules de verre.
Solubilité
Miscible avec l’alcool, les hydrocarbures aromatiques et aliphatiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec l’humidité et les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 220°C |
| Nom chimique ou matériau | 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane |
| Point de fusion | <-38°C |
| Quantité | 25 g |
| Point d’éclair | 97°C (206°F) |
| Indice de réfraction | 1.345 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Densité | 1.333 |
| Formule linéaire | CF3(CF2)5(CH2)2Si(OCH2CH3)3 |
| Informations sur la solubilité | Miscible with alcohol,aromatic and aliphatic hydrocarbons. |
| Afficher plus |