Learn More
Acide 1H-Indazole-3-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15481009
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15481009
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H64001.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4498-67-3 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4498-67-3
Formule moléculaire C8H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.148
Numéro MDL MFCD00211066
Clé InChI BHXVYTQDWMQVBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indazole-3-carboxylic acid, 3-carboxyindazole, 3-indazolecarboxylic acid, indazole-3-carboxylicacid, 1h-indazol-3-carbonic acid, 2h-indazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1h-indazole, 1h-indazole-3-carbonic acid, 1-h-indazole-3-carboxylic acid, benzopyrazole-3-carboxylic acid
CID PubChem 78250
Nom IUPAC Acide 1H-indazole-3-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NN2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Indazole-3-carboxylic acid
Point de fusion 266°C to 270°C (literature)
Couleur Marron
Quantité 5 g
Beilstein 6354
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre