Learn More
Acide 1H-indazole-3-carboxylique, Mikromol™
Code produit 30050062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050062 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050062 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0398.080025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 1H-indazole-3-carboxylique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Indazole-3-carboxylic Acid
CAS 4498-67-3
Noms d’analytes ou de composants 1H-Indazole-3-carboxylic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H6 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Granisetron Hydrochloride Imp. H (EP), Granisetron Imp. H (EP), 1H-Indazole-3-carboxylic Acid, Granisetron Hydrochloride Impurity H, Granisetron Impurity H
Formule InChI InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1n[nH]c2ccccc12
Nom IUPAC Acide 1H-indazole-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 162.145
Quantité 25 mg
Poids de la formule 162,043 g/mol