Learn More
1H-Indol-4-ol, Mikromol™
Code produit 30050096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050096 25 mg 25mg
30051602 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050096 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0082.010025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1H-Indol-4-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Indol-4-ol
CAS 2380-94-1
Noms d’analytes ou de composants 1H-Indol-4-ol
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C8 H7 N O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1H-Indol-4-ol, Pindolol Imp. E (EP), Pindolol Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C8H7NO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9-7/h1-5,9-10H
SMILES Oc1cccc2[nH]ccc12
Nom IUPAC 1H-indol-4-ol
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Quantité 25 mg
Poids de la formule 133.0528 g/mol