Learn More
Acide 1H-indole-3-acétique, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Informations générales
• L’acide 1H-indole-3-acétique est une hormone de croissance végétale appartenant à la classe des auxines.Il est également considéré comme un inducteur de l’élongation et de la division des cellules végétales qui peut entraîner une croissance non contrôlée
Applications
• Ce composé est un acide monocarboxylique ; un acide acétique dans lequel l’un des hydrogènes méthyliques a été remplacé par un groupe 1H-indol-3-yl.
•Au-delà de son rôle d’hormone végétale, ce composé régule la différenciation tissulaire, la dominance apicale et les réponses à la lumière, à la gravité et aux agents pathogènes
• Il peut être utilisé comme molécule de signalisation nécessaire au développement des organes végétaux et à la coordination de la croissance
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1H-Indole-3-acetic acid |
| % min. CAS | 99.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 167.0°C |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Point d’éclair | 171°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 500 g |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 2-(1H-indol-3-yl)acetic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.