Learn More
Acide 1H-indole-3-carboxylique, Mikromol™
Code produit 30052099
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052099 100 mg 100mg
30049865 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052099 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0763.02
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 1H-indole-3-carboxylique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Indole-3-carboxylic Acid
CAS 771-50-6
Noms d’analytes ou de composants 1H-Indole-3-carboxylic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H7 N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Tropisetron Hydrochloride Imp. B (EP), Tropisetron Imp. B (EP), 1H-Indole-3-carboxylic Acid, Tropisetron Hydrochloride Impurity B, Tropisetron Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
Nom IUPAC Acide 1H-indole-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Quantité 100 mg
Poids de la formule 161,0477 g/mol