Learn More
1Acide H-Pyrazole-3,5-dicarboxylique monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11326976
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11326976
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L06731.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 303180-11-2 | C5H6N2O5 | 174.112 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 303180-11-2
Formule moléculaire C5H6N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 174.112
Numéro MDL MFCD00149323
Clé InChI GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid monohydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate, pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, hydrate, acmc-1aezk, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid hydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylicacidmonohydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid; hydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate 1:1
CID PubChem 2723723
Nom IUPAC Acide 1H-pyrazole-3,5-dicarboxylique ; hydrate
SMILES C1=C(NN=C1C(=O)O)C(=O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate
Point de fusion ∽294°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 147821
Poids de la formule 174.11 (156.09 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate