Learn More
Econix™ Récipients Bio-bins™ en carton jaune pour déchets cliniques infectieux non tranchants pour traitement l’incinération uniquement
Code produit. 13438796 Tous les produits Econix Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L, 2,5 L
6 L
Conditionnement:
100 pièces
40 pièces
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
13438796 6 L 40 pièces
13530870 2 L, 2,5 L 100 pièces
2 options
Code produit. 13438796
Marque: Econix™ BEXBBPIP6PLAIN
Utilisez les poubelles pour déchets à risque biologique infectieux Econix™ pour éliminer les outils à usage unique et réduire les problèmes de débordement pour vos déchets cliniques non tranchants.Sa base plus longue permet aux instruments de laboratoire et chirurgicaux à usage unique de reposer à plat.
  • Collecteur de déchets en carton à 96 % non plastique non tranchants à usage unique
  • Livré plié pour un stockage facile
  • Structure rigide et étanche
  • Couvercle intégré étanche
  • Tapis absorbant intégré
  • Approbation UN 3291
Inclut un joint temporaireAutoclavable
Spécification
Capacité (métrique) 6 L
Type de bouchon Temporaire et permanent
Conception Conique pour un empilage aisé
Couleur Uni, Green
Hauteur (métrique) 380 mm, 380 mm
Quantité 40 Paquets, Boîte de 40
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 160 mm, 168 mm
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Pour les déchets généraux
Matériau 96 % papier/plastique laminé enduit, Papier, plastique, Plastic
Type de produit Récipient pour déchets non tranchants