missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chem-Lab 1LT Ammonia 12.5 weight % sol. vp (125 g NH3 / kg)

Marque:  Chem-Lab CL02.0120.1000


1LT Ammonia 12.5 weight % sol. vp (125 g NH3 / kg)

Code produit. 11915039

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.00€
    26.66€ / 1L
    Économisez 11.34€
    29% de réduction

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

Identifiant produit
  • Ammonia 12.5 weight % solution v.p.

Mention d'avertissement
  • Dangers

Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3

Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.

Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ammonia

FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis