Learn More
Methyl Ethyl Ketone, Pure Grade, Penta Chemicals
Code produit. 30020492
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. 30020492
Marque: PENTA CHEMICALS 1374011000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Top quality chemicals for laboratories, schools, hospitals, research institutes, and large manufacturing plants.
About us
The company PENTA was established in 1990 under the trade name Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o.. From the very beginning, we have been a solely Czech company which is managed by the Švec family, including company founder Petr Švec.
We specialize in the manufacture and distribution of pure, laboratory, pharmaceutical and specialty chemicals, which we market under the trade name Penta. We manufacture and supply a wide range of organic and inorganic chemicals, in large volumes, with a quality ranging from technical, to pure, to A.G. and ACS.
High quality and flexibility
Thanks to the high quality of our products, and our ability to fulfil specific customer requirements, we rank among the leading suppliers of qualified chemicals in the domestic market, and more recently we have also expanded into the global market.
We manufacture the chemicals in our own modern complex, which fulfils the strictest quality and safety criteria. Our large warehouse facilities, including two automated warehouses, enable us to accomodate client requirements. We package the products in accordance with all legislative requirements, and can deliver them to the customer using our own ADR transport on request.
Environmental responsibility
Our priority is to supply the maximum quality of chemicals, reliability, and environmental awareness. Our efforts are evidenced by many awards and certificates, including ISO 9001, ISO 14001 and the Responsible Care certificate for responsible business in the chemical industry.
Identifiants chimiques
CAS 78-93-3
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Ethyl Ketone
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Pures
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl ethyl ketone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methyl ethyl ketone