missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chem-Lab 1LT Sodium peroxodisulfate 1 mol/L (238.1 gNa2S2O8 / L H2O = 1 N (±0.002/20°C))

Marque:  Chem-Lab CL05.1439.1000


1LT Sodium peroxodisulfate 1 mol/L (238.1 gNa2S2O8 / L H2O = 1 N (±0.002/20°C))

Code produit. 11935697

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.00€
    44.31€ / 1L
    Économisez 6.69€
    13% de réduction

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

Mention d'avertissement
  • Dangers

Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide oxydant Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3

Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.

Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .

Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium peroxodisulfate

FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis