Learn More
Chem-Lab 1LT Sulfuric acid 90 weight % sol. (1510 g H2SO4/ l H2O)
Marque:  Chem-Lab CL02.2609.1000
1LT Sulfuric acid 90 weight % sol. (1510 g H2SO4/ l H2O)
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11901506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.00€
    38.38€ / 1L
    Économisez 17.62€
    31% de réduction
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Sulphuric acid 90-91 weight % solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric acid