Learn More
Calicheamicin, MedChemExpress
Code produit. 16491829
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Code produit. 16491829
Marque: Medchem Express HY19609
MedChemExpress Calicheamicin, an antitumor antibiotic, is a cytotoxic agent that causes double-strand DNA breaks. Calicheamicin is a DNA synthesis inhibitor.
Calicheamicin, an antitumor antibiotic, is a cytotoxic agent that causes double-strand DNA breaks. Calicheamicin is a DNA synthesis inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Calicheamicin
Forme physique Solid
CAS 108212-75-5
Couleur Jaune clair
Quantité 1 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C55H74IN3O21S4
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme Calicheamicin γ1
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (18.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@](CC1=O)(C#C/C=C\C#C2)/C(C([C@H]2O[C@@](O[C@H](C)[C@@H](NO[C@H](O[C@H](C)[C@H]3SC(C(C(C)=C(I)C(O[C@H](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]4OC)[C@@H]4O)=C5OC)=C5OC)=O)C[C@@H]3O)[C@@H]6O)([H])[C@@H]6O[C@@](OC[C@@H]7NCC)([H])C[C@@H]7OC)=C1NC(OC)=O)=C\CSSSC
Poids moléculaire (g/mol) 1368.35
Poids de la formule 1368.35
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.