missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aluminum, Al/Si/Cu, ARMI∣MBH
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
Aluminum, Al/Si/Cu, Ø65x30mm
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Gallium/Cadmium/Antimony/Calcium/Phosphorus/Silver/Cobalt/Zirconium/Vanadium/Bismuth/Tin/Chromium/Lead/Titanium/Magnesium/Nickel/Manganese/Iron/Zinc/Copper/Silicon |
| CAS | 7429-90-5 |
| Forme | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Gallium 0.006 %/Cadmium (0.0007) %/Antimony (0.002) %/Calcium (0.002) %/Phosphorus (0.002) %/Silver (0.0045) %/Cobalt (0.009) %/Zirconium (0.01) %/Vanadium (0.012) %/Bismuth (0.017) %/Tin (0.028) %/Chromium (0.031) %/Lead (0.031) %/Titanium (0.055) %/Magnesium (0.11) %/Nickel (0.205) %/Manganese (0.245) %/Iron (0.77) %/Zinc (1) %/Copper (2.18) %/Silicon (9.4) % |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu