Learn More
(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-Chloro-2-quinolyl)vinyl]phényl]-3-[2-(1-hydroxy-1-méthyléthyl)phényl]propan-1-ol, Mikromol™
Description
(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-Chloro-2-quinolyl)vinyl]phényl]-3-[2-(1-hydroxy-1-méthyléthyl)phényl]propan-1-ol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1R)-1-(3-((E)-2-(7-Chloro-2-quinolyl)vinyl)phenyl)-3-(2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl)propan-1-ol |
| CAS | 150026-75-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | (1R)-1-(3-((E)-2-(7-Chloro-2-quinolyl)vinyl)phenyl)-3-(2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl)propan-1-ol |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C29 H28 Cl N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO/IEC 17025 |
| Synonyme | α-[3-[(1E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-2-[(1R)-1-hydroxy-1-methylethyl]benzenepropanol, Benzenepropanol, α-[3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-2-(1-hydroxy-1-methylethyl)-, [R-(E)]- (9CI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C29H28ClNO2/c1-29(2,33)26-9-4-3-7-21(26)13-17-28(32)23-8-5-6-20(18-23)10-15-25-16-12-22-11-14-24(30)19-27(22)31-25/h3-12,14-16,18-19,28,32-33H,13,17H2,1-2H3/b15-10+/t28-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@@H](O)c2cccc(\C=C\c3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2 |
| Nom IUPAC | (1R)-1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolin-2-il)etenil]fenil]-3-[2-(2-hidroxipropan-2-il)fenil]propan-1-ol |
| Afficher plus |