Learn More
(1R,2R,4S,5S,7s)-9-Butyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-yl (2S)-3-Hydroxy-2-phénylpropanoate Chlorhydrate (N-Butylnorhyoscine Hydrochloride), Mikromol™
Description
(1R,2R,4S,5S,7s)-9-Butyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-yl (2S)-3-Hydroxy-2-phénylpropanoate Chlorhydrate (N-Butylnorhyoscine Hydrochloride)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-butyl Norscopolamine hydrochloride |
| CAS | 22235-98-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-butyl Norscopolamine hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C20 H27 N O4 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 9-butyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl ester, hydrochloride, [7(S)-(1α,2β,4β,5α,7β)]- (9CI), 1αH,5αH-Nortropan-3α-ol, 8-butyl-6β,7β-epoxy-, (-)-tropate (ester), hydrochloride (8CI), 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, benzeneacetic acid deriv., Tropic acid, 8-butyl-6β,7β-epoxy-1αH,5αH-nortropan-3α-yl ester, hydrochloride, (-)- (8CI), N-Butylnorhyoscine Hydrochloride, N-Butylnorscopolamine Hydrochloride, (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Butyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-yl (2S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoate Hydrochloride, Hyoscine Butylbromide Imp. E (EP) as Hydrochloride, Hyoscine Butylbromide Impurity E as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H27NO4.ClH/c1-2-3-9-21-16-10-14(11-17(21)19-18(16)25-19)24-20(23)15(12-22)13-7-5-4-6-8-13;/h4-8,14-19,22H,2-3,9-12H2,1H3;1H/t14-,15-,16-,17+,18-,19+;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.CCCCN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 381.89 |
| Afficher plus |