Learn More
Acétate de (1R,3r,5S)-9-méthyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine, Mikromol™
Product Code. 17942016
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Unit Size:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
17942016 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17942016 Supplier Mikromol Supplier No. MM0398.120025
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acétate de (1R,3r,5S)-9-méthyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau (1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine Acetate
CAS 2724762-78-9
Noms d’analytes ou de composants (1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine Acetate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C9 H18 N2 . C2 H4 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (3-endo)-9-Methyl-9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine acetate (1:1), (1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine Acetate, Granisetron Hydrochloride Imp. E (EP) as Acetate, Granisetron Hydrochloride Related Compound E (USP) as Acetate Salt, Granisetron Related Compound E as Acetate, Granisetron Hydrochloride Impurity E as Acetate, Granisetron Impurity E as Acetate
Formule InChI InChI=1S/C9H18N2.C2H4O2/c1-11-8-3-2-4-9(11)6-7(10)5-8;1-2(3)4/h7-9H,2-6,10H2,1H3;1H3,(H,3,4)/t7-,8+,9-;
SMILES CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@@H](N)C2.CC(=O)O
Nom IUPAC acide acétique ;(1R,5S)-9-méthyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine
Poids moléculaire (g/mol) 214.3
Quantité 25 mg
Poids de la formule 214.1681 g/mol