Learn More
Acide (1R,3S)-(+)-camphorique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11446316 25 g 25g
11456316 100 g 100g
11466316 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11446316 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23106.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 124-83-4 | C10H14O4-2 | 198.218 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-83-4
Formule moléculaire C10H14O4-2
Poids moléculaire (g/mol) 198.218
Numéro MDL MFCD00001375
Clé InChI LSPHULWDVZXLIL-LDWIPMOCSA-L
Synonyme d-+-camphoric acid, 1r,3s-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, d-camphoric acid, 1r,3s-+-camphoric acid, unii-w77rm1csd5, camphoric acid, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2,2-trimethyl-, 1r,3s, w77rm1csd5, 1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1r-cis, 1r,3s-camphoric acid
CID PubChem 6918944
Nom IUPAC (1R,3S)-1,2,2-triméthylcyclopentane-1,3-dicarboxylate
SMILES CC1(C(CCC1(C)C(=O)[O-])C(=O)[O-])C
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R,3S)-(+)-Camphoric acid
Point de fusion 183°C to 188°C
Beilstein 2050204
Merck Index 141733
Poids de la formule 200.23
Pourcentage de pureté ≥98%
Quantité 25 g
Rotation optique +46° (c=1 in Methanol)