Learn More
(1R,3S)-acide camphorique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (1R,3S)-Camphoric Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16O4/c1-9(2)6(7(11)12)4-5-10(9,3)8(13)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,10+/m1/s1 |
| Poids de la formule | 200.1049 |
| Quantité | 1 g |