Learn More
(1R)-endo-(+)-alcool fenchyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392056 100 g 100g
11302066 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392056 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03211.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2217-02-9 | C4H4N2O5 | 160.085 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼalcool fenchylique (1R)-endo-(+)- peut être largement utilisé dans les produits chimiques quotidiens tels que lʼantisudorifique, lʼadoucisseur textile et le détergent liquide. Il peut également être estérifié par différents types dʼacides organiques pour augmenter son utilisation dans les saveurs et les parfums.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants. Veiller à une ventilation correcte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2217-02-9
Numéro MDL MFCD00003760
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol
Point de fusion 37°C to 44°C
Quantité 100 g
Formule moléculaire C4H4N2O5
Beilstein 1850917
Synonyme barbituric acid, 5,5-dihydroxy, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy, unii-o2aap9f8b6, 5,5-dihydroxybarbituric acid, ccris 5957, mesoxalylurea monohydrate, 2,4,5,6 1h,3h-pyrimidinetetrone hydrate, 5,5-dihydroxyperhydropyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, o2aap9f8b6
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI ZIIHZVKHFWOENY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=O)C(C(=O)NC(=O)N1)(O)O
Nom IUPAC 5,5-dihydroxy-1,3-diazinane-2,4,6-trione
Poids moléculaire (g/mol) 160.085
CID PubChem 312231
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 96%
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.