Learn More
Acétate de (1 R)-(-)-menthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348965
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 11348965
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14095.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2623-23-6 | C12H22O2 | 198.306 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2623-23-6
Formule moléculaire C12H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.306
Numéro MDL MFCD00001482
Clé InChI XHXUANMFYXWVNG-OIKLOGQESA-N
Synonyme 1r---menthyl acetate, 5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl acetate, --menthylacetate, --1r-menthyl acetate
CID PubChem 12732529
Nom IUPAC [(5R)-5-méthyl-2-propane-2-ylcyclohexyl] acétate
SMILES CC1CCC(C(C1)OC(=O)C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R)-(-)-Menthyl acetate
Densité 0.925
Point d’ébullition 229°C to 231°C
Point d’éclair 77°C (170°F)
Indice de réfraction 1.447
Quantité 250 mg
Beilstein 2208505
Merck Index 14,5839
Rotation optique −80.5° (c=8 in Benzene)
Poids de la formule 198.31
Pourcentage de pureté 98%