Learn More
(1RS)-1-(2,4-Dichlorophényl)-2-(1H-imidazol-1-yl)éthanol, Mikromol™
Code produit 17929669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17929669 25 mg 25mg
18020660 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17929669 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0281.010025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(1RS)-1-(2,4-Dichlorophényl)-2-(1H-imidazol-1-yl)éthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imidazol-1-yl ethanol
CAS 24155-42-8
Noms d’analytes ou de composants 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imidazol-1-yl ethanol
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C11 H10 Cl2 N2 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Econazole Nitrate Imp. A (EP), Enilconazole Imp. E (EP), Isoconazole Nitrate Imp. A (EP), Miconazole Nitrate Imp. A (EP), Tioconazole Imp. D (EP), Econazole USP Related Compound A, Econazole USP RC A, (1RS)-1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanol, Econazole Related Compound A, Econazole Nitrate Impurity A, Enilconazole Impurity E, Isoconazole Impurity B, Isoconazole Nitrate Impurity A, Miconazole Impurity A, Miconazole Nitrate Impurity A, Sertaconazole Nitrate Impurity A, Tioconazole Impurity D, Econazole Impurity A, Isoconazole Impurity A, Miconazole Impurity A, Sertaconazole Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C11H10Cl2N2O/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(16)6-15-4-3-14-7-15/h1-5,7,11,16H,6H2
SMILES OC(Cn1ccnc1)c2ccc(Cl)cc2Cl
Nom IUPAC 1-(2,4-dichlorophényl)-2-imidazol-1-yléthanol
Poids moléculaire (g/mol) 257.12
Quantité 25 mg
Poids de la formule 256.017 g/mol