Learn More
(1RS)-1-(4-Fluorophényl)-1-[3-(méthylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Chlorhydrate (Chlorhydrate de desméthylcitalopram), Mikromol™
Code produit 17911306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17911306 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17911306 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0242.090025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(1RS)-1-(4-Fluorophényl)-1-[3-(méthylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Chlorhydrate (Chlorhydrate de desméthylcitalopram)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Desmethylcitalopram Hydrochloride
CAS 97743-99-2
Noms d’analytes ou de composants Desmethylcitalopram Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H19 F N2 O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Citalopram Hydrobromide Imp. D (EP), Citalopram Imp. D (EP), Citalopram USP Related Compound D, Citalopram USP RC D, (1RS)-1-(4-Fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrochloride, Citalopram Hydrobromide Imp. D (EP) as Hydrochloride, Desmethylcitalopram Hydrochloride, 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-[3-(methylamino)propyl]-5-isobenzofurancarbonitrile monohydrochloride, Lu 11-109C, Citalopram Related Compound D as Hydrochloride, Citalopram Hydrobromide Impurity D as Hydrochloride, Escitalopram Oxalate Impurity D as Hydrochloride, Citalopram Impurity D as Hydrochloride, Escitalopram Impurity D as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C19H19FN2O.ClH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Nom IUPAC 1-(4-fluorofenil)-1-[3-(metilamino)propil]-3H-2-benzofuran-5-carbonitrilo;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 346.83
Quantité 25 mg
Poids de la formule 346,1248 g/mol