Learn More
(1RS)-1-[4-Hydroxy-3-(hydroxyméthyl)phényl]-2-[[6-(2-phényléthoxy)hexyl]amino]éthanol, Mikromol™
Description
(1RS)-1-[4-Hydroxy-3-(hydroxyméthyl)phényl]-2-[[6-(2-phényléthoxy)hexyl]amino]éthanol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1RS)-1-(4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl)-2-((6-(2-phenylethoxy)hexyl)amino)ethanol |
| CAS | 94749-02-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | (1RS)-1-(4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl)-2-((6-(2-phenylethoxy)hexyl)amino)ethanol |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C23 H33 N O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Salmeterol Xinafoate Imp. B (EP), (1RS)-1-[4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(2-phenylethoxy)hexyl]amino]ethanol, GR 31354X, Salmeterol Xinafoate Impurity B, Salmeterol Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H33NO4/c25-18-21-16-20(10-11-22(21)26)23(27)17-24-13-6-1-2-7-14-28-15-12-19-8-4-3-5-9-19/h3-5,8-11,16,23-27H,1-2,6-7,12-15,17-18H2 |
| SMILES | OCc1cc(ccc1O)C(O)CNCCCCCCOCCc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 2-(hydroxyméthyl)-4-[1-hydroxy-2-[6-(2-phényléthoxy)hexylamino]éthyl]phénol |
| Afficher plus |