Learn More
(1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]éthyl 3-[[2'-(2-Éthyl-2H-tétrazol-5-yl)biphényl-4-yl]méthyl]-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-4-carboxylate, Mikromol™
Description
(1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]éthyl 3-[[2'-(2-éthyl-2H-tétrazol-5-yl)biphényl-4-yl]méthyl]-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-4-carboxylate
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Desethoxy-2-hydroxy-2H-2-ethyl Candesartan Cilexetil |
| CAS | 1185256-03-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Desethoxy-2-hydroxy-2H-2-ethyl Candesartan Cilexetil |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C33 H34 N6 O6 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid, 3-[[2'-(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2,3-dihydro-2-oxo-, 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, (1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 3-[[2'-(2-Ethyl-2H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-4-carboxylate, Candesartan Cilexetil Imp. D (EP), (1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 3-[[2'-(2-Ethyl-2H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-4-carboxylate, Candesartan Cilexetil Related Compound D, Candesartan Cilexetil Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C33H34N6O6/c1-3-39-36-30(35-37-39)26-13-8-7-12-25(26)23-18-16-22(17-19-23)20-38-29-27(14-9-15-28(29)34-32(38)41)31(40)43-21(2)44-33(42)45-24-10-5-4-6-11-24/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,34,41) |
| SMILES | CCn1nnc(n1)c2ccccc2c3ccc(CN4C(=O)Nc5cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC6CCCCC6)c45)cc3 |
| Nom IUPAC | 1-cyclohexyloxycarbonateyloxyéthyl 3-[4-[2-(2-éthyltétrazol-5-yl)phényl]phényl]méthyl]-2-oxo-1H-benzimidazole-4-carboxylate |
| Afficher plus |