Learn More
(1RS)-1-phényl-1-(pyridin-2-yl)éthanol Chlorhydrate, Mikromol™
Code produit 30051220
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051220 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051220 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0101.02
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(1RS)-1-phényl-1-(pyridin-2-yl)éthanol chlorhydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol Hydrochloride
CAS 879671-67-7
Noms d’analytes ou de composants (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H13 N O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Doxylamine Hydrogen Succinate Imp. B (EP), Doxylamine Imp. B (EP), (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol Hydrochloride, Doxylamine Hydrogen Succinate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Doxylamine Hydrogen Succinate Impurity B as Hydrochloride, Doxylamine Impurity B as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C13H13NO.ClH/c1-13(15,11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-14-12;/h2-10,15H,1H3;1H
SMILES Cl.CC(O)(c1ccccc1)c2ccccn2
Nom IUPAC 1-phényl-1-pyridine-2-yléthanol ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 235.71
Quantité 50 mg
Poids de la formule 235.0764 g/mol