Learn More
(1RS)-1-Phényl-1-(pyridin-2-yl)éthanol N-Oxyde, Mikromol™
Code produit 30051380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051380 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051380 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0101.110025
 Article restreint
Expédition estimée: 28-09-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(1RS)-1-Phényl-1-(pyridin-2-yl)éthanol N-oxyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol N-Oxide
CAS 100393-43-9
Noms d’analytes ou de composants (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol N-Oxide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H13 N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol N-Oxide, alpha-Methyl-alpha-phenyl-2-pyridinemethanol 1-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C13H13NO2/c1-13(15,11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-14(12)16/h2-10,15H,1H3
SMILES CC(O)(c1ccccc1)c2cccc[n+]2[O-]
Nom IUPAC 1-(1-oxydopyridine-1-ium-2-yl)-1-phényléthanol
Poids moléculaire (g/mol) 215.25
Quantité 25 mg
Poids de la formule 215,0946 g/mol