Learn More
(1RS)-2-[Benzyl(1,1-diméthyléthyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxyméthyl)phényl]éthanol, Mikromol™
Description
(1RS)-2-[Benzyl(1,1-diméthyléthyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxyméthyl)phényl]éthanol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1RS)-2-(Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino)-1-(4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl)ethanol |
| CAS | 24085-03-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | (1RS)-2-(Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino)-1-(4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl)ethanol |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C20 H27 N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Salbutamol Sulphate Imp. E (EP), Salbutamol Imp. E (EP), (1RS)-2-[Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanol, AH 3521, Ph Eur Salbutamol Impurity E, Benzyl salbutamol, Salbutamol Impurity E, Salbutamol Sulfate Impurity E, Salbutamol Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H27NO3/c1-20(2,3)21(12-15-7-5-4-6-8-15)13-19(24)16-9-10-18(23)17(11-16)14-22/h4-11,19,22-24H,12-14H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)N(CC(O)c1ccc(O)c(CO)c1)Cc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 4-[2-[benzyl(tert-but)amino]-1-hydroxyéthyl]-2-(hydroxyméthyl)phénol |
| Afficher plus |